Merck
241865
Sigma-Aldrich
Boron carbide
−60-+230 mesh
Synonim(y):
Carbon tetraboride
About This Item
Wzór liniowy:
CB4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
wielkość cząstki
−60-+230 mesh
gęstość
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
Klucz InChI
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)