Merck
GF96030086
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 20 g, purity 95+%
Synonim(y):
B 006041
Wybierz wielkość
1 EA
2260,00 zł
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2260,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141907
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 960-300-86
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
masa
20 g
średnia wielkość cząstek
0.9 μm (FSSR)
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)