GF70614682
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
B 626010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 706-146-82
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)