Kluczowe dokumenty
GF26835891
Boron carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonim(y):
B 626010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 268-358-91
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)