Przejdź do
378100
Boron carbide
powder, −200 mesh, 98%
Synonim(y):
Carbon tetraboride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CB4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-111-5
MDL number:
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
composition
CB₄
reaction suitability
core: boron
particle size
−200 mesh
density
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI key
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4380594911C11081
description
powder, −200 mesh, 98%
description
98.9-101.2% B2O3 basis
description
nanopowder, <100 nm particle size
description
ReagentPlus®, 99%
assay
98%
assay
98.9-101.2% B2O3 basis
assay
-
assay
99%
form
powder
form
powder
form
nanopowder
form
crystals
particle size
−200 mesh
particle size
-
particle size
<100 nm
particle size
-
density
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
composition
CB₄
composition
-
composition
SiC
composition
-
reaction suitability
core: boron
reaction suitability
-
reaction suitability
core: silicon
reaction suitability
reaction type: Halogenations
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron carbide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)