Merck
241598
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl isocyanate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5414 (lit.)
bp
94.8-95.5 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
ciąg SMILES
COc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano widma IR i Ramana izocyjanianu 2-metoksyfenylu[1].
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jayashree Yenagi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 261-268 (2012-03-03)
IR and Raman spectral measurements in the region 3500-400/50 cm(-1) have been made for the liquid samples of 2-Methoxyphenyl isocyanate and 2-Methoxyphenyl isothiocyanate. A complete assignment of the measured bands has been proposed as aided by conformational and vibration analyses