Merck
240699
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin
≥99%
Synonim(y):
(±)-Epichlorohydrin, (±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.52
Beilstein:
79785
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
779 °F
granice wybuchowości
21 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Klucz InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in the preparation of polyglycidyl ethers and as a cross-linking agent for polymers.
Used in the synthesis of a branched heptaglycerol dendrimer.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 487-487 (1993)
Chromatographia, 37, 603-603 (1993)
Synlett, 2091-2091 (2007)
An evaluation of the genetic toxicity of epichlorohydrin. A report of an expert group of the International Commission for Protection against Environmental Mutagens and Carcinogens.
R J Srám et al.
Mutation research, 87(3), 299-319 (1981-11-01)
Swetha Inturi et al.
ACS nano, 9(11), 10758-10768 (2015-10-22)
Notwithstanding rapid advances of nanotechnology in diagnostic imaging and drug delivery, the engineered nanocarriers still exhibit substantial lack of hemocompatibility. Thus, when injected systemically, nanoparticles are avidly recognized by blood leukocytes and platelets, but the mechanisms of immune recognition are