Merck
240400
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
≥99%
Synonim(y):
Butyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
1732752
Numer MDL:
gęstość pary
4.48 (vs air)
ciśnienie pary
4.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
365 °F
granice wybuchowości
8.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)