Merck
239917
Butylamine
≥99%
Synonim(y):
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
Beilstein:
605269
Numer WE:
Numer MDL:
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
594 °F
granice wybuchowości
9.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)