Key Documents
239631
Acetylsalicylic acid
≥99%
Synonim(y):
2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
mp
134-136 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves