Merck
238759
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CF3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
tw
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(3-4)11(13)14/h1-3,12H
Klucz InChI
XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol is the major product of solution phase photodecomposition of fluorodifen.
Zastosowanie
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol has been used in the synthesis of 2-methyl-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]propionic acid ethyl ester.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Unexpected smiles rearrangement during borane reduction of 2-aryloxy-2-methylpropionamides.
Buchstaller H-P and Anlauf U.
Synthesis, 2005(4), 639-643 (2005)
The aqueous photolysis of TFM and related trifluoromethylphenols. An alternate source of trifluoroacetic acid in the environment.
Ellis DA and Mabury SA.
Environmental Science & Technology, 34(4), 632-637 (2000)