Merck
238635
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-210
average Mn ~308
Synonim(y):
Polyoxyethylene (2) nonylphenyl ether, branched
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H4O)n · C15H24O, n~1.5
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
masa cząsteczkowa
average Mn ~308
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
ciąg SMILES
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Informacje prawne
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the