Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 506,00 zł |
Informacje o tej pozycji
506,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
271-275 °C/33 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24(23-25)21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
InChI key
CAYHVMBQBLYQMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.457 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.429 (lit.) |
| mp 17-20 °C (lit.) | mp - | mp 35-39 °C (lit.) | mp 5.5 °C (lit.) |
| bp 271-275 °C/33 mmHg (lit.) | bp 226-227 °C (lit.) | bp 289 °C (lit.) | bp 252-254 °C (lit.) |
| density 0.842 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.956 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.823 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.762 g/mL at 20 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
410.0 °F - open cup
flash_point_c
210 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?