Merck
236853
Sigma-Aldrich
Acetone-d6
99.5 atom % D
Synonim(y):
Hexadeuteroacetone
About This Item
Wzór liniowy:
CD3COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.12
Beilstein:
1702935
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
99.5 atom % D
granice wybuchowości
13.2 %
opakowanie
pk of 10 × 1 mL
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
175862151793444863
Acetone-d6 99.5 atom % D
236853
Acetone-d6
Acetone-d6 "100%", 99.95 atom % D
175862
Acetone-d6
Acetone-d6 99.9 atom % D
151793
Acetone-d6
Acetone-d6 99.9 atom % D
444863
Acetone-d6
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable, NMR: suitable
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.355 (lit.)
refractive index
n20/D 1.355 (lit.)
refractive index
n20/D 1.355 (lit.)
refractive index
n20/D 1.355 (lit.)
Opakowanie
Packaged in prescored ampule
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fujun Li et al.
Nature communications, 6, 7843-7843 (2015-07-25)
Lithium-oxygen cells have attracted extensive interests due to their high theoretical energy densities. The main challenges are the low round-trip efficiency and cycling instability over long time. However, even in the state-of-the-art lithium-oxygen cells the charge potentials are as high
Anna K F Mårtensson et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(8), 3604-3613 (2014-11-20)
Linear and circular dichroism (LD and CD) spectroscopy as well as isothermal titration calorimetry (ITC) have been used to investigate the interaction of Ru(tpy)(py)dppz(2+) (tpy = 2,2':6',2''-terpyridyl; py = pyridine; dppz = dipyrido[3,2-a:2'3'-c]phenazine) with DNA, providing detailed information about the
Ofentse Mazimba et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6564-6569 (2014-12-03)
A series of 3-nitrochalcones have been synthesized enroute towards fused ring pyrazolones and isoxazolones. Base catalyzed condensation of the chalcones with ethylacetoacetate yielded cyclohexenones in good yields (74-76%). The treatment of cyclohexenones with hydrazine hydrate or hydroxylamine chloride in the
Eric Busseron et al.
ACS nano, 9(3), 2760-2772 (2015-03-04)
A family of triarylamine-fullerene conjugates has been synthesized and shown to self-assemble upon light stimulation in chlorinated solvents. This light-induced process primarily involves excitation of triarylamine derivatives, which then oxidize and stack with their neutral counterparts to form charge transfer
Tim N Beck et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(3), 632-647 (2015-01-01)
The prevalence of drug resistance in both clinical and community settings as a consequence of alterations of biosynthetic pathways, enzymes or cell wall architecture is a persistent threat to human health. We have designed, synthesized, and tested a novel class