Przejdź do
8.41248
3-cyjanopropylo-trichlorosilan
for synthesis
Synonim(y):
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6Cl3NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.54
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
213-990-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-238 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 92 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
functional group
silyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
InChI key
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 2
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)