Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
50-55 °C
functional group
silyl
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H4Cl3F21Si/c13-37(14,15)2-1-3(16,17)4(18,19)5(20,21)6(22,23)7(24,25)8(26,27)9(28,29)10(30,31)11(32,33)12(34,35)36/h1-2H2
InChI key
ZFUVZJADECZZMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥95% | description 98% | description 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 50-55 °C | mp - | mp - | mp - |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 99% |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| functional group silyl | functional group silyl | functional group silyl | functional group silyl |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?