Merck
235229
Sigma-Aldrich
Methyl dichlorophosphite
technical grade
Synonim(y):
Methyl phosphorodichloridite
Wybierz wielkość
10 G
292,00 zł
50 G
1390,00 zł
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
292,00 zł
50 G
1390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OPCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.91
Beilstein:
1697452
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
93-95 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
gęstość
1.376 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-4-5(2)3/h1H3
Klucz InChI
HCSDJECSMANTCX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl dichlorophosphite has been employed in the preparation of:
  • phosphonamidate- and phosphonate-linked phosphonopeptides[1]
  • 2-(2-iodophenyl)ethyl methyl phosphite derivative of an alcohol[2]
  • deoxyoligonucleotides on a polymer support[3]
  • cis- and trans-2-oxo-2-propionyl-1,3,2-oxazaphosphorinane[4]
  • phosphorodichloridothioates[5]
  • oxazaphosphorinanes[6]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and enantioselective aldol reaction of a chiral 2-oxo-2-propionyl-1, 3, 2-oxazaphosphorinane.
Gordon NJ and Evans Jr SA.
The Journal of Organic Chemistry, 58(20), 5295-5297 (1993)
Synthesis of deoxyoligonucleotides on a polymer support.
Matteucci MD and Caruthers MH.
Journal of the American Chemical Society, 103(11), 3181-3191 (1981)
Nanyan Fu et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(4), 303-309 (2005-10-26)
A direct method for the preparation of phosphonamidate- and phosphonate-linked phosphonopeptides has been developed. Using this method, both phosphonopeptides were prepared in acceptable yields directly from simple and commercially available chemicals in one-pot reactions of benzyl carbamate, aldehydes, and methyl
Synthetic Communications, 22, 289-289 (1992)
T Tanaka et al.
Nucleic acids research, 10(10), 3249-3260 (1982-05-25)
A simple procedure is described for synthesis of oligonucleotides by phosphate chemistry. Chains can be constructed rapidly with minimal equipment (a syringe and reagent bottles). The method is illustrated by synthesis of d-TGCAGGTT. Pertinent supporting data on the effect of