Merck
235148
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)ethylene
95%
Wybierz wielkość
10 G
1040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.59
Beilstein:
1962905
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420 (lit.)
bp
54-56 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O\C=C(\O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H28O3Si3/c1-15(2,3)12-10-11(13-16(4,5)6)14-17(7,8)9/h10H,1-9H3
Klucz InChI
FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tris(trimetylosiloksy)etylen został użyty w:
  • stereospecyficzna synteza insektycydu ajuqarin-IV[1]
  • synteza 2-hydroksy-1-fenyloetanonu wspomagana mikrofalami[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereospecific total synthesis of ajugarin-IV.
Kende AS, et al.
Tetrahedron Letters, 23(17), 1751-1754 (1982)
Multienzymatic preparation of 3-[(1R)-1-hydroxyethyl] benzoic acid and (2< i> S</i>)-hydroxy (phenyl) ethanoic acid.
Gennaro PD, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(15), 1885-1889 (2010)