Merck
234680
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid
99%
Synonim(y):
Lignoceric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)22COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.64
Beilstein:
1728237
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
tw
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
75-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)