Merck
234184
Sigma-Aldrich
Methyl phenylsulfonylacetate
97%
Synonim(y):
Methyl benzenesulfonylacetate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
Beilstein:
2051463
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
bp
165 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.305 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
sulfone
ciąg SMILES
COC(=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O4S/c1-13-9(10)7-14(11,12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
NLEAIFBNKPYTGN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
Fenylosulfonylooctan metylu został wykorzystany:
  • w kluczowym etapie syntezy (-)-hybrydalaktonu, morskiego eikozanoidu wyizolowanego z czerwonej algi Laurencia hybrida[1]
  • w dehydratacyjnej alkilacji alkoholi w zmodyfikowanych warunkach Mitsunobu, a następnie desulfonylacji z użyciem magnezu[2]
  • w trzyetapowej syntezie 2-(hydroksymetylo)indenu[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Methyl Carboxymethylenation of Alcohols via Dehydrative Alkylation.
YuJ, et al.
Synlett, 1995(11), 1127-1128 (1995)
An improved synthesis of 2-(hydroxymethyl) indene.
Palandoken H, et al.
Organic Prep. and Proc. Int., 28(6), 702-704 (1996)
Koichiro Ota et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(42), 13531-13537 (2012-09-12)
(-)-Hybridalactone (1) is a marine eicosanoid isolated from the red alga Laurencia hybrida. This natural product contains cyclopropane, cyclopentane, 13-membered macrolactone and epoxide ring systems incorporating seven stereogenic centers. Moreover, this compound has an acid-labile skipped Z,Z-diene motif. In this