Merck
230162
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine B
Dye content 75 %
Synonim(y):
Acid Red 52, Sulforhodamine B monosodium salt
Wybierz wielkość
5 G
945,00 zł
945,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
945,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29N2NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.65
Numer w indeksie barw:
45100
Beilstein:
3886008
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
945,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥73% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Dye content, 75%
metody
microbe id | staining: suitable
kolor
brown to very dark brown
green to very dark green
rozpuszczalność
methanol: 1 mg/mL
λmaks.
554 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥85000 at 554-560 nm in 0.1 M NaOH in methanol at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sulforhodamine B (SRB) is a bright-pink aminoxanthene dye. The sulforhodamine B (SRB) assay is extensively used for in vitro cytotoxicity screening. SRB binds to the protein constituents of the cells in a stoichiometric manner. Thus, the amount of dye extracted from stained cells is directly proportional to the cell mass. SRB can also be used for cell density determination.[1]
Zastosowanie
Sulforhodamine B has been used as a dye in the MCF-7 (human breast adenocarcinoma cell line) cell proliferation assay.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Endocrine disrupting effects in vitro of conazole antifungals used as pesticides and pharmaceuticals
Kj?rstad MB
Reproductive Toxicology, 30, 573-582 (2010)
Sulforhodamine B colorimetric assay for cytotoxicity screening
Vichai V
Nature Protocols, 1, 1112?1116-1112?1116 (2006)
Yuwei Chen et al.
Bioscience reports, 40(5) (2020-05-05)
The liver is a vital organ and the hepatic lobule serves as the most basic structural and functional unit which is mainly assembled with parenchymal cells including hepatocytes and biliary epithelial cells. The continuous tubular arrangement of biliary cells which
Christian A Ruge et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 139, 219-227 (2016-01-01)
The conversion of colloidal drug carriers/polymeric nanoparticles into dry microparticulate powders (e.g., by spray-drying) is a prominent approach to overcome the aerodynamic limitations of these formulations for delivery via inhalation. However, to what extent such nano-embedded microparticles disintegrate into individual/intact
Samantha N Andrews et al.
Pharmaceutical research, 30(4), 1099-1109 (2012-12-01)
Most methods to increase transdermal drug delivery focus on increasing stratum corneum permeability, without addressing the need to increase permeability of viable epidermis. Here, we assess the hypothesis that viable epidermis offers a significant permeability barrier that becomes rate limiting