Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ga(NO3)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.74 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-815-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
65 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI key
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This gallium triflate catalyst precursor is used as an efficient and selective Lewis acid catalyst, enabling diverse organic transformations, offering a greener, potentially more sustainable option for advanced synthetic chemistry. Click here for more information.
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, obliczone na podstawie zapłonu): ≥ 98,0 %
Ga (Gallium): 15,0 - 25,0 %
Tożsamość (ICP-OES): test zaliczony
Ga (Gallium): 15,0 - 25,0 %
Tożsamość (ICP-OES): test zaliczony
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?