Kluczowe dokumenty
229504
Cadmium carbonate
powder and chunks, ≥99.996% trace metals basis
Synonim(y):
Otavite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99.996% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
zanieczyszczenia
≤40.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
gęstość
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Lungs,Kidney,Bone
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?