Kluczowe dokumenty
229458
Antimony(IV) oxide
99.997%
Synonim(y):
Antimony tetroxide
About This Item
Wzór liniowy:
Sb2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
99.997%
gęstość
5.82 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sb]O[Sb](=O)=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?