Merck
228990
Sigma-Aldrich
Cetyldimethylethylammonium bromide
85%
Synonim(y):
Dimethylethylhexadecylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH3]Br-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.47
Beilstein:
3729134
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
85%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Inne uwagi
Remainder stearyl compound
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)