Merck
227420
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
233 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cl.Cc1[nH]cnc1CO
InChI
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
Klucz InChI
UBHDUFNPQJWPRQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-metylo-5-imidazolometanolu został użyty w syntezie 1,3-bis(5-metylo-4-imidazolilo)-2-tiapropanu (ligand trójzębny).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
van Steenbergen AC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 3175-3182 (1990)