Merck
226955
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)succinic anhydride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
167 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CC(C(=O)O1)=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H17O3P/c23-21-16-20(22(24)25-21)26(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
Klucz InChI
CXYNGWAHZKOMJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3