Merck
226327
Sigma-Aldrich
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acethydroxamate
98%
Synonim(y):
O-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.36
Beilstein:
2144156
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
54-56 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
Klucz InChI
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Zastosowanie
EthylO-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester may be used in chemical synthesis studies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)