Przejdź do
28440
tert-Butyl cyanoacetate
≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCCH2COOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-243-7
Beilstein/REAXYS Number:
1755933
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.420
bp
40-42 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
InChI key
BFNYNEMRWHFIMR-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butyl cyanoacetate undergoes functionalization and decarboxylation to form 3-amino-4-alkyl isoquinolines.
Application
tert-Butyl cyanoacetate was used in the synthesis of vinylogous urea.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16739836053808603
description
≥97.0% (GC)
description
98%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
analytical standard
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99.0%
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.420
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.369
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
40-42 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
83 °C (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)