Merck
225991
Sigma-Aldrich
Ammonium hexacyanoferrate(II) hydrate
Synonim(y):
Ammonium ferrocyanide
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.10 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4H3N.H2O/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;4*1H3;1H2/q;;;;;;-3;;;;;/p+4
Klucz InChI
KALFVBCVRZQJRV-UHFFFAOYSA-R
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)