Merck
225428
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,4-dinitroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(NO2)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
157-159 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
Klucz InChI
LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-chloro-2,4-dinitroaniline exists in three polymorphic forms which can be separated on the basis of their mechanical properties.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular crystals: pinching polymorphs.
Joel Bernstein
Nature materials, 4(6), 427-428 (2005-06-02)
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19)(19), 2439-2441 (2005-05-12)
Mechanical shearing of crystals of a polymorph with a layered structure may be used to separate them from harder crystals of a visually indistinguishable polymorph that resist such shearing.