Merck
224251
Sigma-Aldrich
2-Propylpentanoic acid
98%
Synonim(y):
Valproic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Anticonvulsant that also has efficacy as a mood stabilizer in bipolar disorder
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)