Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
918,00 zł
Quality Segment
refractive index
n
bp
220 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
saturated FAs
SMILES string
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915), CYP1A2(1544)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Slc6a1(79212)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description for synthesis | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| solubility H2O: slightly soluble, alcohol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index n |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| bp 220 °C (lit.) | bp 220 °C/1013 hPa | bp 220 °C (lit.) | bp 220 °C (lit.) |
| density 0.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.905 g/cm3 at 20 °C | density 0.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Gene Information human ... ALDH5A1(7915), CYP1A2(1544) | Gene Information - | Gene Information human ... ALDH5A1(7915) | Gene Information human ... ALDH5A1(7915) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?