Merck
224189
Sigma-Aldrich
4-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95%
Synonim(y):
4-Carboxybenzenesulfonyl fluoride, p-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
5 G
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FSO2C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
272-273 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
DJUJJHDCOUPERR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Fluorosulfonyl)benzoic acid is a a xenobiotic substrate analogue which on incubation with 4-4 isozyme of rat liver glutathione S-transferase results in a time-dependent inactivation of the enzyme[1].
Zastosowanie
4-(Fluorosulfonyl)benzoic acid was used as an affinity label of dimeric pig lung pi class glutathione S-transferase[2].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J J Barycki et al.
Biochemistry, 32(48), 13002-13011 (1993-12-07)
Incubation of 4-(fluorosulfonyl)benzoic acid (4-FSB), a xenobiotic substrate analogue, with the 4-4 isozyme of rat liver glutathione S-transferase at pH 7.5 and 25 degrees C results in a time-dependent inactivation of the enzyme. The rate of inactivation exhibits a nonlinear
J Wang et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 5(6), 1032-1042 (1996-06-01)
Reaction of rat liver glutathione S-transferase, isozyme 1-1, with 4-(fluorosulfonyl)benzoic acid (4-FSB), a xenobiotic substrate analogue, results in a time-dependent inactivation of the enzyme to a final value of 35% of its original activity when assayed at pH 6.5 with
Lisa L Moore et al.
Journal of proteome research, 3(6), 1184-1190 (2004-12-15)
Proteins that bind ATP and GTP are important cellular components. We developed an immunological approach to selectively tag nucleotide-binding proteins based on the use of 5'-[4-(fluorosulfonyl)benzoyl]adenosine and 5'-[4-(fluorosulfonyl)benzoyl]guanosine affinity tags and an antibody against 4-(sulfonyl)benzoate. Detection follows affinity labeling, gel
N E Pettigrew et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 364(1), 107-114 (1999-03-24)
The compound 4-(fluorosulfonyl)benzoic acid (4-FSB) functions as an affinity label of the dimeric pig lung pi class glutathione S-transferase yielding a completely inactive enzyme. Protection against inactivation is provided by glutathione-based ligands, suggesting that the reaction target is near or