Merck
ALD00024
Sigma-Aldrich
2-(2-Propyn-1-yloxy)ethanesulfonyl fluoride
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7FO3S
Masa cząsteczkowa:
166.17
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435
gęstość
1.290 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=S(CCOCC#C)(F)=O
InChI
1S/C5H7FO3S/c1-2-3-9-4-5-10(6,7)8/h1H,3-5H2
Klucz InChI
HVQHLNVMEKMUEA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3