Merck
473839
Sigma-Aldrich
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride
97%
Wybierz wielkość
5 G
764,00 zł
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
764,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ICF2CF2OCF2CF2SO2F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.35 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
gęstość
2.051 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
fluoro
iodo
ciąg SMILES
FC(F)(I)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F9IO3S/c5-1(6,14)2(7,8)17-3(9,10)4(11,12)18(13,15)16
Klucz InChI
XSLYISNQTJHKMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fluorek tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-jodoetoksy)etanosulfonylu (ICCF) jest monofunkcyjną pochodną fluorku sulfonylu. Jego gęstość w temperaturze 25°C wynosi 2,174 g/cm3.[1]
Zastosowanie
Fluorek tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-jodoetoksy)etanosulfonylu (ICCF) może być stosowany w syntezie perfluorowanego silanu kwasu sulfonowego (PSTE).[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Perfluorinated alkylsulfonic acid functionalized periodic mesostructured organosilica: A new acidic catalyst.
Dube D, et al.
Applied Catalysis A: General, 358(2), 232-239 (2009)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 768-768 (2015)