Merck
223182
Sigma-Aldrich
α-Terpinene
85%
Synonim(y):
alpha-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
Wybierz wielkość
100 ML
219,00 zł
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
219,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Beilstein:
1853379
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
85%
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
α-Terpinene, a volatile essential oil derived from Melaleuca alternifolia, shows antimicrobial properties against various human pathogens[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tais Susane Pereira et al.
Journal of ethnopharmacology, 151(2), 852-857 (2013-12-10)
The volatile essential oil derived from the plant Melaleuca alternifolia, also called tea tree oil (TTO), is largely employed for its antimicrobial properties against several human pathogens. It is used in many topical formulations to treat cutaneous infections. Since very
Xiao-Dong Li et al.
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials, 34(10), 1544-1548 (2012-03-01)
To extract the essential oils from the Seedlings, the Aseptic Seedlings and the Tissue Culture Seedlings of Thymus vulgaris and analyze their chemical components and the relative contents. The essential oils were extracted by steam distillation, the chemical components and
Yonathan Asikin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(32), 7973-7980 (2012-07-19)
Citrus peels are important sources of various pleasant aroma compounds and valuable bioactive substances. To investigate differences in the composition and content of Shiikuwasha (Citrus depressa Hayata) peels from different cultivation lines, the composition of volatile aroma components, flavanones, and
D Djenane et al.
Food science and technology international = Ciencia y tecnologia de los alimentos internacional, 17(6), 505-515 (2011-11-04)
Essential oils (EOs) extracted by hydrodistillation from leaf parts of Algerian Eucalyptus globulus, Myrtus communis and Satureja hortensis were analyzed by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The main components of EOs obtained were γ-terpinene (94.48%), 1,8-cineole (46.98%) and carvacrol (46.10%), respectively
Ekhteraei Tousi Samaneh et al.
Natural product research, 24(19), 1834-1842 (2010-11-26)
Essential oils from the subterranean organs of three species of Valeriana L. from Iran (Valeriana sisymbriifolia Vahl, Valeriana alliariifolia Adams and Valeriana officinalis L.) belonging to Valerianaceae family have been obtained by hydrodistillation and analysed by gas chromatography-mass spectrometry in
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis