Merck
W285611
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
greener alternative
natural, ≥85%, FG
Synonim(y):
p-Mentha-1,5-diene, Menthadiene, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene
Wybierz wielkość
W285611-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
439,00 zł
1 KG
2260,00 zł
5 KG
9840,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W285611-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
439,00 zł
1 KG
2260,00 zł
5 KG
9840,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer FEMA:
2856
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.006
NACRES:
NA.21
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥85%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
spicy; woody
ciąg SMILES
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
α-Phellandrene is monoterpene reported to be one of the aroma compounds of black (Piper nigrum) and white ‘‘Ashanti pepper′′ (Piper guineense).[1] It also occurs in the leaves of basil.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Comparative essential oil composition of flowers, leavesand stems of basil (Ocimum basilicum L.) used as herb.
Chalchat J C & Ozcan MM.
Food Chemistry, 110(2), 501-503 (2008)
Aroma compound analysis of Piper nigrum and Piper guineense essential oils from Cameroon using solid-phase microextraction?gas chromatography, solid-phase microextraction?gas chromatography?mass spectrometry and olfactometry.
Jirovetz L, et al.
Journal of Chromatography A, 976(1), 265-275 (2002)
Joachim Morrens et al.
Neuron, 106(1), 142-153 (2020-02-07)
Dopamine neurons mediate the association of conditioned stimuli (CS) with reward (unconditioned stimuli, US) by signaling the discrepancy between predicted and actual reward during the US. Some theoretical models suggest that learning is also influenced by the salience or associability
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis