Merck
221651
Sigma-Aldrich
Aluminum-nickel catalyst
Al-Ni 50:50 wt. %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AlNi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
skład
Al-Ni, 50:50 wt. %
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
producent / nazwa handlowa
W.R. Grace and Co. Raney®
gęstość
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Klucz InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Reduction reactions
  • Reductive dehalogenation and ring saturation reactions
Used for:
  • Preparation of aluminum oxy-hydrate supported NiAl skeleton catalyst for hydrogenation reactions
Raney-type alloy for the preparation of Raney® Nickel catalyst. ,
Informacje prawne
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Sandesh S Raut et al.
Chemosphere, 250, 126298-126298 (2020-04-03)
Chlorophenol (CP) is considered as environmentally hazardous material due to its acute toxicity, persistent nature and strong bioaccumulation. The dechlorination of 4-CP was investigated by using various catalysts such as bimetallic (Fe0/Cu0, Al0/Fe0), Pd/C, Raney Ni and Fe0 at room
Jaeyong Park et al.
ChemSusChem, 12(8), 1743-1762 (2019-02-01)
Highly dispersed, core-shell Ni@Al2 O3 on activated carbon (AC) catalysts were prepared to develop an effective, external-hydrogen-free fractionation process for various types of lignocellulosic biomass. In a mixture of formic acid, ethanol, and water at 190 °C, the conversion of oak
Produkty
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.