Przejdź do zawartości
8.06749
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
Synonim(y):
Nickel-aluminium alloy
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
1460 °C
density
4.3 g/cm3
bulk density
2850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni]#[Al]
InChI
1S/Al.Ni
InChI key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-aluminium alloy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react. 3
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Narządy docelowe
Respiratory Tract,Skin
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)