Przejdź do
E32800
Ethyl indole-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
2-Ethoxycarbonylindole, NSC 10076
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
258,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
933,00 zł
699,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-206-4
MDL number:
Assay:
97%
258,00 zł
Cena katalogowa344,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,2H2,1H3
InChI key
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • CRTH2 receptor antagonists
  • Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
  • Cannabinoid CB1 receptor antagonists
  • Inhibitors of Human Reticulocyte 15-Lipoxygenase-1
  • N-(benzoylphenyl)-1H-indole-2-carboxamides as potent antihypertriglyceridemic agents
  • A antiproliferative agent against human leukemia K562 cells
  • Inhibitors of p38 MAP kinase
  • Acetolactate synthase inhibitors
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
511129663190T90301
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
122-125 °C (lit.)
mp
81-85 °C (lit.)
mp
160-164 °C
mp
56-59 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)