Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 874,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
874,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- modifier to control the shape, formation of agglomerates,surface area and pore size of silica particles.
- precursor for the depositing of SiNx on diamond like carbon films.
- protective hydrophobic coating for nanoparticles.[1]
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay 99.9% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.407 (lit.) | refractive index n20/D 1.407 (lit.) | refractive index n20/D 1.407 (lit.), n20/D 1.408 | refractive index n20/D 1.407 (lit.) |
| bp 125 °C (lit.) | bp 125 °C (lit.) | bp 125 °C (lit.) | bp 125 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Wacker Chemie AG | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethyldisilazane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
52.5 °F - closed cup
flash_point_c
11.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 86944-500G-F | 04061833042205 |
| 86944-20KG-F | 04061833042199 |
| 86944-5KG-F | 04061833042229 |