Merck
217050
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-dioxolane
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
Beilstein:
103177
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
COC1OCCO1
InChI
1S/C4H8O3/c1-5-4-6-2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
VRAYTNFBRROPJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-metoksy-1,3-dioksolan został wykorzystany w syntezie:
  • [4,5-bis(hydroksymetylo)-1,3-dioksolan-2-ylo]nukleozydów, potencjalnych inhibitorów HIV
  • diastereoizomeryczne cykliczne acetale
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jonas Brånalt et al.
The Journal of organic chemistry, 61(11), 3599-3603 (1996-05-31)
The synthesis of 1,3-dioxolan-2-ylnucleosides and related chemistry is described. We have shown that 2-methoxy-1,3-dioxolane (6) reacts with silylated thymine and trimethylsilyl triflate to give the acyclic formate ester 1-[2-(formyloxy)ethyl]thymine (8) rather than 1-(1,3-dioxolan-2-yl)thymine (7). A tentative mechanism which could explain
Synthesis of highly substituted 2, 6-anti-configured tetrahydropyrans. First steps towards an efficient access to amphidinol 3 ring system.
Dubost C, et al.
Tetrahedron Letters, 46(23), 4005-4009 (2005)