Merck
216089
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chlorobenzoate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 216089, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
Formularz
solid
mp
42-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
LXNFVVDCCWUUKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 4-chlorobenzoate undergoes room temperature Pd-mediated hydrodehalogenation with KF and polymethylhydrosiloxane (PMHS) to yield methyl benzoate[1]. It undergoes Suzuki-Miyaura coupling reaction with phenylboronic acid in the presence of bis-carbene palladium complex catalyst to yield methyl-(4-phenyl)-benzoate[2].
Zastosowanie
Methyl 4-chlorobenzoate was used in quantitative determination of chlorophenoxyisobutyrate (CPIB) and salicylic acid, the metabolites of clofibrate and aspirin, by GC-MS method[3].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
On the efficiency of two-coordinate palladium (0)N-heterocyclic carbene complexes in amination and Suzuki-Miyaura reactions of aryl chlorides.
Arentsen K, et al.
Tetrahedron, 61(41), 9710-9715 (2005)
Room temperature dehalogenation of chloroarenes by polymethylhydrosiloxane (PMHS) under palladium catalysis.
Rahaim Jr, et al.
Tetrahedron Letters, 43(49), 8823-8826 (2002)
Drugs and drug metabolites as environmental contaminants: chlorophenoxyisobutyrate and salicyclic acid in sewage water effluent.
C Hignite et al.
Life sciences, 20(2), 337-341 (1977-01-15)