Merck
215570
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
95%
Synonim(y):
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
45-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1
InChI
1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal) has been used in the synthesis of:
  • 3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenones via carbainion induced reaction
  • 8-aryl-5-cyano-6-sec-amino-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone-(2,2-dimethyltrimethylene)ketals
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V J Ram et al.
The Journal of organic chemistry, 66(16), 5333-5337 (2001-08-04)
An innovative approach to the one-pot synthesis of highly functionalized 3,4-dihydro-1H-isothiochromenes (3), 6H-benzo[c]thiochromenes (5, 6), 6H-benzo[c]chromenes (8), and 2,3-dihydro-1-benzothiophenes (10, 11) is delineated from the reaction of a suitably functionalized 6-aryl-3-carbomethoxy-4-methylthio-2H-pyran-2-one (1) and a carbanion generated from tetrahydrothiopyran-4-one, 4-thiochromanone, 4-chromanone