Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n/D 1.527
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥98.0% (GC) | description phyproof® Reference Substance |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| refractive index n/D 1.527 | refractive index n20/D 1.528 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Sparteine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?