Kluczowe dokumenty
213497
2-Hydroxycarbazole
97%
Synonim(y):
2-Carbazolol
Wybierz wielkość
549,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
549,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
270-273 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13-12(10)7-8/h1-7,13-14H
Klucz InChI
GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?