Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
tw
140-142 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
Klucz InChI
LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup