Kluczowe dokumenty
21335
(1R)-Camphor oxime
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1R)-1,7,7-Trimethylbicylco[2,2,1]heptan-2-one oxime
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.25
Beilstein:
2413664
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −40.5±1°, c = 5% in ethanol
mp
115-119 °C
grupa funkcyjna
oxime
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(\C2)=N\O
InChI
1S/C10H17NO/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(6-7)11-12/h7,12H,4-6H2,1-3H3/b11-8+/t7-,10+/m1/s1
Klucz InChI
OVFDEGGJFJECAT-RZIOALPKSA-N
Inne uwagi
Chiral intermediate; starting material for the preparation of R(+)-bornylamine and R(-)isobornylamine
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
W. Huckel et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 625, 1-1 (1959)