Merck
211494
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
97%
Synonim(y):
1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
Beilstein:
2803055
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
Klucz InChI
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1